Learn More
IgG (γ-Heavy Chain) Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
IgG (γ-Heavy Chain) Ab-1, Rabbit PAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states ensuring the ideal tests are always available.
104.04€ - 190.00€
Especificaciones
Antígeno IgG (gamma heavy Chain) Ab-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12602887
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1432-A0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12612887
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1432-A1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682877
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1432-A
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12642887
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1432-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The most common feature of plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: IgG isolated from a pool of normal human sera
Molecular Weight: 50 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
IgG (gamma heavy Chain) Ab-1
Polyclonal
Rabbit
Immunoglobulins
IgG isolated from a pool of normal human sera
Primary
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD