Learn More
IgA (α-Heavy Chain) Ab-2 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
IgA (α-Heavy Chain) Ab-2, Rb PAb is one marker in a comprehensive ab portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
103.02€ - 180.54€
Especificaciones
Antígeno | IgA (alpha-Heavy Chain) Ab-2 |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12672887
|
Epredia
RB-1433-A1 |
Concentrated | 500 μL |
168.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12662887
|
Epredia
RB-1433-A0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12652887
|
Epredia
RB-1433-A |
Concentrated | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12602897
|
Epredia
RB-1433-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
The most common feature of plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas is the restricted expression of a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: IgA isolated from a pool of normal human sera
Molecular Weight: 50kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic Ab-2 recognizes a protein of 50kDa, identified as alpha heavy chain of human immunoglobulins. It reacts with both IgA1 and IgA2 isotypes. Ab-2 does not cross-react with γ (IgG), μ (IgM), ε (IgE), or δ (IgD), heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. Ab-2 is useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas.
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
IgA (alpha-Heavy Chain) Ab-2 | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
Immunoglobulins | |
IgA isolated from a pool of normal human sera | |
Primary |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG |