Learn More
Epredia™ Lab Vision™ HER-2/c-erbB-2/neu (Phospho-specific) Ab-18 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, biotinylated, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu (Phospho-specific) Ab-18, Mouse Monoclonal Antibody.
198.00€ - 989.40€
Especificaciones
Antígeno HER-2/c-erbB-2/neu (Phospho-specific) Ab-18
Clon PN2A
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Conjugado Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12668846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-B1
Biotin 200μg/mL 500 μL
695.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12688846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-P0
Unconjugated 200μg/mL 100 μL
205.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12618856
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-PABX
Unconjugated 1mg/mL 200 μL
975.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
12658846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-B0
Biotin 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12698846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-P1
Unconjugated 200μg/mL 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12678846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-P
Unconjugated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12608856
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-P1ABX
Unconjugated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12648846
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1072-B
Biotin 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
c-erbB-2 (HER-2/neu) is a 185 kDa receptor tyrosine kinase belonging to the epidermal growth factor receptor family, which also includes EGFR (HER-1), c-erbB-3 (HER-3), and c-erbB-4 (HER-4). Amplification of the HER-2 gene with overexpression of the protein occurs in 20-30% of breast cancers, and tumor progression in mammary cancer is associated with elevated levels of tyrosine-phosphorylated neu and erbB-3. Tyr1248 is the phosphorylation site that is most tightly linked to oncogenic transformation and coupling to the ras/MAP kinase signaling pathway. Cases of invasive breast carcinoma with the phosphorylated receptor have displayed aggressive clinicopathological features and adverse prognoses. Activation of HER-2 is frequent in ductal carcinoma in situ suggesting that HER-2 signaling plays a critical role in the early stages of breast tumorigenesis.
Host Species: Mouse
Clone: PN2A
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not tested.
Epitope: aa 1242-1255 with pTyr
Immunogen: Tyrosine-phosphorylated synthetic peptide corresponding to aa 1242-1255 [Lys-TAENPE-pY-LGLDVPV] from the C-terminus of human HER-2 protein (P-Tyr1248)
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: EGF-treated SKBR-3 cells. About 5% of breast CA are positive for phospho-HER-2/c-erbB-2/neu oncoprotein.
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Not verified)
  • Flow Cytometry (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
HER-2/c-erbB-2/neu (Phospho-specific) Ab-18
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Concentrated
RUO
Human, Rat
IgG1
PN2A
Monoclonal
Mouse
EGFR Family
Tyrosine-phosphorylated synthetic peptide corresponding to aa1242-1255 [Lys-TAENPE-pY-LGLDVPV] from the C-terminus of human c-erbB-2 protein (P-Tyr1248)