Learn More
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Western Blotting and Immunoprecipitation, Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
143.82€ - 690.00€
Especificaciones
Antígeno HER-2/c-erbB-2/neu Ab-1
Concentración 1mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12612797
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-103-P1
Concentrated 500 μL
443.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
12692787
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-103-P
Concentrated 1 mL
690.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
12622797
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-103-P1ABX
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12602797
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-103-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12632797
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-103-PABX
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
c-erbB-2, second member (c-erbB-2/HER-2/neu) of the c-erbB family is a receptor tyrosine kinase. It exhibits extracellular domains with two cysteine-rich sequences, and a cytoplasmic tyrosine kinase domain flanked by large hydrophilic tails that carry several tyrosine autophosphorylation sites. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the protein
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Monkey, Rat and Mouse. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human HER-2/c-erbB-2 protein. This sequence is identical in rat neu protein.
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: SKBR-3 cells, or T47D cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
HER-2/c-erbB-2/neu Ab-1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Oncogenesis
Synthetic peptide derived from C-terminus of human c-erbB-2/HER-2 protein. This Sequence is identical in rat neu protein.
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Human, Mouse, Non-human Primate