Learn More
GLUT-1 (SPM498) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ GLUT-1, Mouse Monoclonal Antibody.
135.00€ - 576.30€
Especificaciones
Antígeno GLUT-1
Clon SPM498
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12658786
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-10637-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12668786
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-10637-P1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12648786
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-10637-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12688786
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-10637-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Glucose is fundamental to the metabolism in mammalian cells. Several glucose transporter protein (Glut) isoforms have been identified and shown to function in response to insulin and IGF-1 induced signaling. GLUT-1 is detectable in many human tissues including those of the colon, lung, stomach, esophagus, and breast. GLUT-1 immunoreactivity in some cancers, including trans carcinoma of the urinary bladder, has been associated with aggressive behavior.
Host Species: Mouse
Clone: SPM498
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from C-terminal of human GLUT-1
Molecular Weight: 55 kDa
Positive Control: Esophageal CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
GLUT-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human, Rat
IgG2a κ
Esophageal CA
SPM498
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology
A synthetic peptide derived from C-terminal of human GLUT-1