Learn More
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
122.00€ - 340.00€
Especificaciones
Antígeno GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Clon ASTRO6
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12649686
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-P0
Concentrated 100 μL
122.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12659686
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-P1
Concentrated 500 μL
239.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12639686
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-P
Concentrated 1 mL
340.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12619696
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-R7
Prediluted 7 mL
176.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12669686
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679686
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1376-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) is specific to astrocytes (i.e., glial cells) and ependymal cells of the central nervous system. Antibody to GFAP is useful in differentiating primary gliomas from metastatic lesions in the brain and for documenting astrocytic differentiation in tumors outside the CNS. Ab-6 stains astrocytes, glial cells, ependymal cells and their corresponding tumors. Many types of neural tumors such as neuroblastomas, Schwannomas, as well as extra-CNS tumors are not labeled.
Host Species: Mouse
Clone: ASTRO6
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Pig, Rat and Chicken. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Glial Fibrillary Acidic Protein
Molecular Weight: 51-52 kDa
Positive Control: IMR-5 cells, Brain or astrocytoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
General References:
1. Trivino A et al. Vision Res, 1992, 32(9):1601-7.
2. Yachnis AT et al. Journal of Comparative Neurology, 1993, 334(3):356-69.
3. Debus E, et. al. Differentiation, 1983, 25(2):193-203.
Especificaciones
Especificaciones
GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein)
Immunofluorescence
Unconjugated
IVD
Chicken, Human, Porcine, Rat
IgG1
ASTRO6
Monoclonal
Mouse
Neuroscience
Glial Fibrillary Acidic Protein