Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Gastrin Ab-1 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Gastrin Ab-1, Rabbit Polyclonal Antibody.
Marca:  Epredia™ RB-1459-R7
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12672917
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Gastrin, a polypeptide hormone, occurs naturally in three forms: gastrin-14, gastrin-17 and gastrin-34.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Immunogen: A synthetic peptide from human gastrin
Positive Control: Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin )
Especificaciones
Especificaciones
Gastrin Ab-1
Polyclonal
Unconjugated
A Synthetic peptide from human gastrin
IVD
Primary
Prediluted
Immunohistochemistry (Paraffin)
Polyclonal
Rabbit
7 mL
Steroids Hormones and Growth Factors