missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Filaggrin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Filaggrin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

127.00€ - 566.10€

Especificaciones

Antígeno Filaggrin Ab-1
Clon FLG01
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12691447
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-P1ABX
Concentrated 100 μL
460.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12681447
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-P1
Concentrated 500 μL
410.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
12611457
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12671447
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12651447
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12631457
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-449-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Filaggrin is expressed only in well-differentiated, keratinized epithelial cells. The synthesis of filaggrin varies in types of ichthyosis, and with viral, premalignant and malignant conditions.

Host Species: Mouse

Clone: FLG01

Isotype: IgG1/κ

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Recombinant filaggrin protein

Molecular Weight: 38 kDa (Filaggrin) and 400 kDa (Profilaggrin)

Positive Control: Skin

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Especificaciones

Especificaciones

Filaggrin Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
FLG01
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Recombinant filaggrin protein
Primary
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications