Learn More
Estrogen Receptor (SP1) Rabbit Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Estrogen Receptor (SP1), Rabbit Monoclonal Antibody.
312.00€ - 1605.00€
Especificaciones
Antígeno Estrogen Receptor (SP1)
Clon SP1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12623667
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RM-9101-S0
Concentrated 100 μL
312.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12643667
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RM-9101-S1
Concentrated 500 μL
1040.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
10773394
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RM-9101-S
Concentrated 1 mL
1605.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
12683657
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RM-9101-R7
Prediluted 7 mL
630.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12613667
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RM-9101-RQ
Ready-to-Use 12 mL
800.00€
12 ml
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Description
Description
Recognizes a protein of 67 kDa, which is identified as estrogen receptor (ER) alpha. The ER gene consists of more than 140kb of genomic DNA divided into 8 exons, and is translated into a protein with six functionally discrete domains, labeled A through F. This antibody strongly stains the nucleus of epithelial cells in breast carcinomas. The ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.
Host Species: Rabbit
Clone: SP1
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Hamster. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: Breast CA, MCF-7 cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence (Not verified)
  • Flow Cytometery (Not verified)
Specifications
Specifications
Estrogen Receptor (SP1)
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
Primary
SP1
Monoclonal
IVD
Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates