Learn More
Estrogen Receptor Ab-17 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Estrogen Receptor Ab-17, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
162.00€ - 755.00€
Especificaciones
Antígeno Estrogen Receptor Ab-17
Concentración 1mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Método de purificación Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Método de purificación Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12603017
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1521-P0
Concentrated Purified with BSA and azide 100 μL
162.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12633017
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1521-PABX
Concentrated Purified without BSA and azide 1 mL
755.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12693007
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1521-P
Concentrated Purified with BSA and azide 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12623017
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1521-P1ABX
Concentrated Purified without BSA and azide 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12613017
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1521-P1
Concentrated Purified with BSA and azide 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The ER gene consists of more than 140kb of genomic DNA divided into 8 exons and is translated into a protein with six functionally discrete domains required for transcription activation function, binding to estrogen response element (ERE) constitutive dimerization, binding to heat shock proteins, and ligand recognition. The ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Rat, Mouse, Rabbit, Sheep, Pig and Cow. Others not known.
Epitope: N-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the N-terminus of human estrogen receptor, α protein
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: MCF-7 cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Estrogen Receptor Ab-17
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide from the N-terminus of human estrogen receptor, alpha protein
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat