Learn More
Estrogen Receptor Ab-16 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunoprecipitation experiments.
142.80€ - 668.10€
Especificaciones
Antígeno Estrogen Receptor Ab-16
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12692957
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-P1
Concentrated 500 μL
448.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12602967
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-P1ABX
Concentrated 500 μL
494.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12652967
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-R7
Prediluted 7 mL
428.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12672957
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12612967
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-PABX
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12682957
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
RB-1493-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The ER gene consists of more than 140kb of genomic DNA divided into 8 exons and is translated into a protein with six functionally discrete domains required for transcription activation function, binding to estrogen response element (ERE) constitutive dimerization, binding to heat shock proteins, and ligand recognition. ER is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Hamster. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide derived from the C-terminus of human estrogen receptor, α protein
Molecular Weight: 67 kDa
Positive Control: MCF-7 cells, Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Gel Supershift (Not verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Estrogen Receptor Ab-16
Polyclonal
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors
A synthetic peptide derived from the C-terminus of human estrogen receptor, alpha protein
Primary
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Hamster, Human