Learn More
Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody.
114.00€ - 306.00€
Especificaciones
Antígeno Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3
Clon E29
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12662207
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
114.00€
0.10 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
12602217
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
206.00€
0.50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
12652207
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL
290.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
12622217
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-R7
Prediluted 7 mL
179.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-05-2024
para ver el stock
12682207
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12672207
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-741-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Epithelial membrane antigen (EMA), is a mucin-like glycoprotein. Antibody to EMA has been shown useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in the bone marrow or liver.
Host Species: Mouse
Clone: E29
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: RPAP
Immunogen: Delipidated extract of human milk fat globule membranes
Molecular Weight: 265-400 kDa
Positive Control: Breast or Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Epithelial Membrane Antigen/EMA Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
E29
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
Delipidated extract of human milk fat globule membranes