Learn More
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-11 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in western blotting and immunoprecipitation experiments.
123.42€ - 595.00€
Especificaciones
Antígeno Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-11
Clon 199.12
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Formulario Concentrated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12691307
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-396-P1
200μg/mL 500 μL
386.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
12611317
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-396-P1ABX
1mg/mL 100 μL
425.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
12671307
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-396-P
200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12661307
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-396-P0
200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12631317
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-396-PABX
1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
EGFR is a type I receptor tyrosine kinase with sequence homology to erbB-1, -2, -3 -4 or HER-1, -2, -3 -4. It binds to Epidermal Growth Factor (EGF), Transforming Growth Factor-a (TGF-a), Heparin-binding EGF (HB-EGF), amphiregulin, βcellulin and epiregulin. EGFR is overexpressed in tumors of breast, brain, bladder, lung, gastric, head & neck, esophagus, cervix, vulva, ovary, and endometrium. It is predominantly present in squamous cell carcinomas.
Host Species: Mouse
Clone: 199.12
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Extracellular domain of human recombinant EGFR protein
Molecular Weight: 170 kDa (wild type) and 145 kDa (vIII variant)
Positive Control: A431 cells
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Effect on EGF Binding (Noninhibitory)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Epidermal Growth Factor Receptor/EGFR Ab-11
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a
199.12
Unconjugated
Mouse
EGFR Family
Extracellular domain of human recombinant EGFR protein