Learn More
Cytokeratin 19 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting procedures with Epredia™ Cytokeratin 19 Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.
116.28€ - 315.18€
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 19 Ab-5
Clon RCK108
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12610437
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12630437
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12640437
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12620437
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-P1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12690427
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-P
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12610447
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1902-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Cytokeratin 19 is a member of type I acidic subfamily of intermediate filaments. It is expressed in various human tissues except in liver. Keratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, antibody to keratin 19 is useful in the identification of liver metastasis.
Host Species: Mouse
Clone: RCK108
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Cytoskeleton preparation of T24 cells
Molecular Weight: 40 kDa
Positive Control: LS174T and HT29 cells, Colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Cytokeratin 19 Ab-5
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
RUO
Human
IgG1
RCK108
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Cytoskeleton preparation of T24 cells