Learn More
Epredia™ Lab Vision™ COX2 Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in Immunohistochemistry experiments with Epredia™ COX2, Rabbit Monoclonal Antibody, part of a comprehensive antibody portfolio.
157.08€ - 675.00€
Especificaciones
Antígeno COX2
Clon SP21
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12603777
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9121-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12613777
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9121-S1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12693767
View Documents Promotion Details
Epredia™
RM-9121-S
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12673767
View Documents Promotion Details
Epredia™
RM-9121-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
12683767
View Documents Promotion Details
Epredia™
RM-9121-RQ
Ready-to-Use 12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
COX2 (Cyclooxygenase-2) is an inducible enzyme. It is involved in the response of cells to growth factors, tumor promoters, and cytokines that induce its expression. Given its role in synthesizing prostaglandins, COX2 is therefore of interest in studying immune response regulation. COX2 is induced by a wide variety of stimuli and was initially identified as immediate-early growth response gene. In addition, COX2 expression markedly increased in 85-90% of human colorectal adenocarcinoma whereas COX1 levels remain unchanged.
Host Species: Rabbit
Clone: SP21
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from C-terminus of rat COX2
Molecular Weight: 70 kDa
Positive Control: Lung and colon CAs
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifications
Specifications
COX2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide from C-terminus of rat cox2
SP21
Monoclonal
Rabbit
Enzyme
Primary
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications