Learn More
Chromogranin A Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments with Epredia™ Chromogranin A Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
103.00€ - 361.00€
Especificaciones
Antígeno | Chromogranin A Ab-1 |
---|---|
Clon | LK2H10 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Especie del huésped | Mouse |
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Conjugado | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12661007
|
Epredia
MS-324-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
361.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12691007
|
Epredia
MS-324-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
241.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12671007
|
Epredia
MS-324-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
341.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12601017
|
Epredia
MS-324-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12611017
|
Epredia
MS-324-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12651007
|
Epredia
MS-324-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12681007
|
Epredia
MS-324-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12641017
|
Epredia
MS-324-R7 |
Prediluted | Unconjugated | 7 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Chromogranin A (a protein of 439-amino acids which is encoded on chromosome 14) is present in neuroendocrine cells throughout the body, including the neuroendocrine cells of the large and small intestine, adrenal medulla and pancreatic islets. It is an excellent marker for carcinoid tumors, pheo-chromocytomas, paragangliomas, and other neuro-endocrine tumors. Coexpression of chromogranin A and neuron specific enolase (NSE) is common in neuroendocrine neoplasms.Host Species: Mouse
Clone: LK2H10
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Monkey, Pig, Rat and Rabbit. Others not known
Immunogen: Human pheochromocytoma
Molecular Weight: 68-75 kDa
Positive Control: PC-12 cells, Pancreas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Especificaciones
Chromogranin A Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Human pheochromocytoma | |
Primary |
LK2H10 | |
Monoclonal | |
IVD | |
Human, Non-human Primate, Porcine, Rabbit, Rat | |
IgG2a κ |