Learn More
CDw75 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence and flow cytometry experiments with Epredia™ CDw75 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
99.86€ - 433.00€
Especificaciones
Antígeno CDw75 Ab-1
Clon LN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12649536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
305.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12639536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL
433.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12619536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12629536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12689536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-130-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CDw75 is a neuraminidase-sensitive sialoprotein, present on cell membrane and cytoplasm of germinal center B-cells and derived lymphomas. LN1 reacts with RBC precursors of bone marrow, ductal and ciliated epithelial cells of kidney, breast, prostate, pancreas, lung, and with glioblastomas, astrocytomas, and Reed Sternberg cells in lymphocyte predominant Hodgkin's disease. LN1 is shown to be a reliable antibody for ascribing a B-cell phenotype in known lymphoid tissues.
Host Species: Mouse
Clone: LN1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Nuclei from pokeweed mitogen-stimulated peripheral blood lymphocytes
Molecular Weight: 53 and 87 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CDw75 Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgM κ
LN1
Monoclonal
Mouse
B-Cell
Nuclei from pokeweed mitogen-stimulated peripheral blood lymphocytes