Learn More
CD47 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunofluorescence, immunoprecipitation and flow cytometry experiments with Epredia™ CD47 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
115.26€ - 635.00€
Especificaciones
Antígeno CD47 Ab-2
Clon B6H12.2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12609536
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1302-P1
200μg/mL 500 μL
372.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12649526
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1302-P
200μg/mL 1 mL
595.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12699526
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1302-PABX
1mg/mL 200 μL
635.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12689526
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1302-P1ABX
1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679526
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-1302-P0
200μg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD47 antigen, also known as integrin associated-protein (IAP), is expressed on all hematopoietic cells, including leukocytes, platelets and erythrocytes. It is also expressed on epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts and many tumor cell lines. CD47 may play a role as a signal transducer in the regulation of cation fluxes across cell membranes and in the chemotactic and adhesive interactions of leukocytes with endothelial cells.
Host Species: Mouse
Clone: B6H12.2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Ig domain
Immunogen: Intact CD47 purified from placenta
Molecular Weight: 47-52 kDa (reduced) and 45-50.5, 110 kDa (nonreduced)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunofluorescence (Methanol fixed only)
  • Immunoprecipitation (Native only)
  • Flow Cytometry
  • Blocks binding of SIRPα
  • Inhibits in assays in which CD47-integrin association is required
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
CD47 Ab-2
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Hematopoietic
Intact CD47 purified from placenta
Primary
B6H12.2
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ