Learn More
CD45/T200/LCA Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence, and flow cytometry experiments.
138.00€ - 358.02€
Especificaciones
Antígeno CD45/T200/LCA Ab-2
Clon PD7/26/16 + 2B11
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12611147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-P0
Concentrated 100 μL
138.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12641147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-P1
Concentrated 500 μL
271.00€
0.50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12621147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-P
Concentrated 1 mL
355.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12681147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-R7
Prediluted 7 mL
227.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12691147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-RQ
Ready-to-Use 12 mL
269.00€
12 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
12631147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12651147
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-355-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD45 leucocyte common antigen (LCA) belongs to the family of at least four isoforms of membrane glycoproteins (220, 205, 190, 180 kDa) expressed on hematopoietic cell lines but absent on non-hematopoietic cell lines, normal and malignant non-hematopoietic tissues. The intracellular portion of these molecules have protein phosphatase activity and are involved in regulation of transmembrane signals. Antibody to CD45 is useful in differential identification of lymphoid tumors from non-hematopoietic undifferentiated neoplasms.
Host Species: Mouse
Clone: PD7/26/16 + 2B11
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat and dog. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: PD7/26/16: human peripheral blood lymphocytes maintained in T-cell growth factor. 2B11: isolated neoplastic cells from T-cell lymphoma
Molecular Weight: 220, 205, 190, 180 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence
  • Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD45/T200/LCA Ab-2
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
PD7/26/16: human peripheral blood lymphocytes maintained in T cell growth factor. 2B11: isolated neoplastic cells from T cell lymphoma.
PD7/26/16 + 2B11
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis