missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD42b (GPIb) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD42b (GPIb) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
131.58€ - 725.00€
Especificaciones
Antígeno | CD42b Ab-1 |
---|---|
Clon | 42C01 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formulario | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12609216
|
Epredia™
MS-1174-P1 |
Concentrated | 500 μL |
410.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12689206
|
Epredia™
MS-1174-P |
Concentrated | 1 mL |
725.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12659216
|
Epredia™
MS-1174-R7 |
Ready-to-Use | 7 mL |
358.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12699206
|
Epredia™
MS-1174-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12629216
|
Epredia™
MS-1174-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12619216
|
Epredia™
MS-1174-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descrizione
The CD42b glycoprotein, also known as GPIb, is a cofactor of ristocetin-induced aggregation and is involved in the binding of platelets to blood vessel walls. The CD42b antigen is expressed on platelets and on megakaryocytes in bone marrow. The absence of CD42b antigen on platelets may indicate Bernard-Soulier disease.Host Species: Mouse
Clone: 42C01
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Immunogen: Recombinant CD42b.
Molecular Weight: 135-145 kDa (α-chain) and 22-25 kDa (β-chain)
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cell membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
CD42b Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG1 |
42C01 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Hematopoietic | |
Recombinant CD42b | |
Primary |