Learn More
CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
109.14€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | CD30 Ab-4 |
---|---|
Clon | HRS4 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12620327
|
Epredia
MS-1857-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
386.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12630327
|
Epredia
MS-1857-P1 |
Concentrated | 500 μL |
337.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12600327
|
Epredia
MS-1857-P |
Concentrated | 1 mL |
450.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12690327
|
Epredia
MS-1857-R7 |
Prediluted | 7 mL |
225.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12610327
|
Epredia
MS-1857-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
CD30, a single chain glycoprotein, is synthesized as a 90 kDa precursor which is processed in the Golgi complex into a membrane-bound phosphorylated mature 105/120kDa glycoprotein. The CD30/Ki-1 antigen is expressed by mononuclear Hodgkin and multinucleated Reed-Sternberg cells in Hodgkin's disease, by the tumor cells of a majority of anaplastic large cell lymphomas, and by a varying proportion of activated T and B cells. About one third of the Ki-1 positive lymphomas lack the leukocyte common antigen (CD45).Host Species: Mouse
Clone: HRS4
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant extracellular domain of CD30 protein
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD30 Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human | |
IgG1 |
HRS4 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Recombinant extracellular domain of CD30 protein | |
Primary |