Learn More
CD20 Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, and immunoprecipitation experiments with Epredia™ CD20, Rabbit Polyclonal Antibody.
Marca:  Epredia RB-9013-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.00190kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12683297
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
CD20 is a 33kDa leukocyte surface antigen consisting of four transmembrane regions and cytoplasmic N- and C-termini. CD20 is expressed primarily on B cells but has also been detected on both normal and neoplastic T cells. Activation of CD20 significantly increases DNA synthesis and is thought to involve basic helix-loop-helix leucine zipper transcription factors.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
Molecular Weight: 33-37kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
CD20
Polyclonal
Unconjugated
Synthetic peptide derived from C-terminus of human CD20 protein
IVD
Primary
Concentrated
Immunoprecipitation, Western Blot
200µg/mL
Rabbit
500 μL
B-Cell
Human
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • APD Primary Antibody Products, Antibody Diluent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.