Learn More
CD117/c-Kit/SCF-Receptor Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™
Optimize staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues with Epredia™ CD117/c-Kit/SCF-Receptor, Rabbit Polyclonal Antibody.
153.00€ - 710.00€
Especificaciones
Antígeno | CD117/c-Kit/SCF-Receptor |
---|---|
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Especie del huésped | Rabbit |
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulario | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12663387
|
Epredia
RB-9038-P0 |
Concentrated | 100 μL |
153.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12673387
|
Epredia
RB-9038-P1 |
Concentrated | 500 μL |
419.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12653387
|
Epredia
RB-9038-P |
Concentrated | 1 mL |
710.00€
1 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12693387
|
Epredia
RB-9038-R7 |
Prediluted | 7 mL |
372.00€
7 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12603397
|
Epredia
RB-9038-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
400.00€
12 ml |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Recognizes a protein of 145kDa, which is identified as CD117/p145kit. This rabbit polyclonal antibody does not interfere with the binding of SCF to c-kit. It precipitates both the unoccupied as well as the occupied form of c-kit. The binding of the stem cell factor (SCF) to the c-kit-encoded receptor tyrosine kinase (Type III) stimulates a variety of biochemical responses that culminate in cellular proliferation, migration, or survival. C-kit plays an important role in hematopoiesis, melanogenesis, and gametogenesis. This antibody is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Dog. Others not tested
Epitope: Cytoplasmic domain
Immunogen: A synthetic peptide from the cytoplasmic domain of human CD117/c-kit protein
Molecular Weight: 145 kDa
Positive Control: Stromal tumor, skin or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
CD117/c-Kit/SCF-Receptor | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
A synthetic peptide from the cytoplasmic domain of human CD117 / c-kit protein |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Primary |