Learn More
Calprtectin-Monocyte/Macrophage/L1 protein Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ Calprtectin-Monocyte/Macrophage/L1 protein Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
109.14€ - 393.00€
Especificaciones
Antígeno Macrophage/L1 Protein/Calprotectin Ab-1
Clon MAC 387
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12669916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-P1ABX
Concentrated 100 μL
320.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12679916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-PABX
Concentrated 200 μL
393.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12659916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-P1
Concentrated 500 μL
272.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12639916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-P
Concentrated 1 mL
380.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12649916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12689916
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-148-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: MAC 387
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Pig, Cat, Dog, Guinea pig, Rat, and Mouse. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Affinity purified monocyte membrane preparation
Positive Control: Tonsil, lymph node, or spleen
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Macrophage/L1 Protein/Calprotectin Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Canine, Feline, Guinea Pig, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine, Rat
IgG1
MAC 387
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Affinity purified monocyte membrane preparation