Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Calponin Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Calponin Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
121.00€ - 376.00€
Especificaciones
Antígeno Calponin Ab-1
Clon CALP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Concentración Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12669176
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
121.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12679176
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
331.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12619186
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-R7
Prediluted 7 mL
240.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12689176
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12699176
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12659176
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639186
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1168-RQ
Ready-to-Use 12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Calponin, a calmodulin, binds tropomyosin and F-actin and is thought to be involved in the regulation of smooth muscle contraction. The expression of calponin is restricted to smooth muscle cells and is a marker of the differentiated contractile phenotype of developing smooth muscle. Two isoforms of calponin exist whose molecular weights are 34 kDa and 29 kDa. Expression of the 29 kDa form is primarily restricted to muscle of the urogenital tract. The expression of calponin has also been demonstrated in myoepithelial cells from benign and malignant breast lesions.
Host Species: Mouse
Clone: CALP
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human and Rat. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Crude human uterus extract
Molecular Weight: 34 kDa
Positive Control: Myoepithelial cells in breast ducts
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Calponin Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Crude human uterus extract
CALP
Monoclonal
Mouse
Muscle Biology