Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Calcitonin Rabbit Monoclonal Antibody
Identify a spectrum of C cell proliferative abnormalities ranging from C cell hyperplasia to invasive tumors using Epredia™ Calcitonin Rabbit Monoclonal Antibody.
158.10€ - 725.00€
Especificaciones
Antígeno Calcitonin
Clon SP17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12663747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9117-S1
Concentrated 500 μL
432.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12673747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9117-S
Concentrated 1 mL
725.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
12683747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9117-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12633747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9117-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12653747
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9117-RQ
Ready-to-Use 12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Calcitonin is a 32 amino acid peptide which can be demonstrated in C cells of the normal and hyperplastic thyroid. Staining for calcitonin may be used for the identification of a spectrum of C cell proliferative abnormalities ranging from C cell hyperplasia to invasive tumors. Staining for calcitonin in medullary carcinoma of the thyroid produces a fine granular pattern in the cytoplasm. Amyloid deposits within the tumor may also exhibit varying degrees of calcitonin activity.
Host Species: Rabbit
Clone: SP17
Speices Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, Dog, Horse, Sheep and Pig. Others not tested.
Epitope: 1-32aa
Immunogen: Synthetic human calcitonin 1-32 amino acid peptide
Positive Control: Thyroid or medullary CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
Calcitonin
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Synthetic human calcitonin 1-32 amino acid peptide
SP17
Monoclonal
Rabbit
Steroids Hormones and Growth Factors