Learn More
Bcl-2α Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, immunoprecipitation, and flow cytometry experiments.
109.14€ - 432.48€
Especificaciones
Antígeno Bcl-2alpha Ab-1
Clon 100/D5
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12669356
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-P1
Concentrated 500 μL
333.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
12639356
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-P
Concentrated 1 mL
418.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
12629366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-R7
Prediluted 7 mL
178.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
12639366
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-RQ
Ready-to-Use 12 mL
269.00€
12 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
12679356
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12689356
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-PABX
Concentrated 200 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12659356
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia
MS-123-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Expression of Bcl-2α oncoprotein inhibits the programmed cell death (apoptosis). In most follicular lymphomas, neoplastic germinal centers express high levels of Bcl-2α protein, whereas the normal or hyperplastic germinal centers are negative.
Host Species: Mouse
Clone: 100/D5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not known.
Epitope: aa 41-54
Immunogen: A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
Molecular Weight: 25-26kDa
Positive Control: Raji Cells, Tonsil or follicular lymphomas
Cellular Localization: Cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
  • Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
Bcl-2alpha Ab-1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
A synthetic peptide, aa 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG-Cys) of human Bcl-2 protein
100/D5
Monoclonal
Mouse
Apoptosis