Learn More
Epredia™ Lab Vision™ ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80 Rabbit Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80, Rabbit Monoclonal Antibody.
203.00€ - 772.00€
Especificaciones
Antígeno ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80
Clon SP8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12613717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9108-S0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12623717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9108-S1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12683707
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9108-S
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12603717
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9108-R7
Prediluted 7 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12673707
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
RM-9108-RQ
Ready-to-Use 12 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Recognizes a human p80 protein, identified as a hybrid of the anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene and the nucleophosmin (NPM) gene resulting from the t(2;5)(p23;q35) translocation found in 30-50% of CD30+ large cell lymphomas (1). This rabbit monoclonal antibody can be used to detect p80 in these lymphomas and may also be used to detect a recently described subtype of large B cell lymphoma, which expresses the full-length ALK protein (2).
Host Species: Rabbit
Clone: SP8
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant protein corresponding to a region which spans the tyrosine kinase catalytic domain and part of the C-terminus of the NPM-ALK transcript
Positive Control: Anaplastic lymphoma
Cellular Localization: Cytoplasmic + nuclear Clone SP8 is excellent for staining of formalin/paraffin with no special pretreatment
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase)/p80
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein corresponding to a region, which spans the tyrosine kinase catalytic domain and part of the C-terminus of the NPM-ALK transcript
SP8
Monoclonal
Rabbit
Cancer and Tumor Biology