Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Adenovirus Type 2 and 5 Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting, immunofluorescence, and immunoprecipitation experiments.
108.00€ - 560.00€
Especificaciones
Antígeno Adenovirus Type 2 and 5 Ab-5
Clon M58 + M73
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12688826
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-PABX
Concentrated 200 μL
560.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
12668826
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-P1
Concentrated 500 μL
355.00€
500 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
12648826
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-P
Concentrated 1 mL
515.00€
1 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
12618836
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-R7
Prediluted 7 mL
252.00€
7 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
12658826
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-P0
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12678826
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1069-P1ABX
Concentrated 100 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Adenovirus Ab-5 detects adenovirus serogroups 2 and 5. The adenovirus early gene product E1A is a potent stimulator of cellular proliferation, which when overexpressed can overcome the growth-inhibitory effects of TGF-β. The E1A region encodes a series of related proteins (35-46kDa) with multifuctional capabilities and form a specific complex with the retinoblastoma tumor suppressor gene product (Rb protein). The E1A and E1B regions together comprise the transforming region of adenovirus. While expression of E1A alone is sufficient to immortalize primary cells, complete transformation requires the additional expression of the E1B region. Several conserved regions of E1A are similar to portions of other viral oncoproteins like the HPV-16 and HPV-18 E7 and SV40 large T antigen.
Host Species: Mouse
Clone: M58 + M73
Isotype: IgG2a/κ + IgG2a/κ
Species Reactivity: Adenovirus.
Immunogen: Adenovirus
Positive Control: 293 cells or adenovirus infected tissues
Cellular Localization: Nuclear.
Ab-5 is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues.
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Native verified)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
Adenovirus Type 2 and 5 Ab-5
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
RUO
Adenovirus
IgG2a κ
M58 + M73
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease
Adenovirus