Learn More
Heathrow Scientific Temporizador dual de dígitos grandes/reloj Lab Alert™, blanco
Temporizador dual de dígitos grandes y reloj en uno Lab Alert™.
Marca:  Heathrow Scientific HS24780
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 16330756
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Muestra el reloj y el temporizador simultáneamente, o dos temporizadores independientes
  • Utilice un temporizador para contar hacia arriba o utilice dos temporizadores para contar hacia abajo de forma independiente
  • Alarma sonora y visual
  • Dos canales, 24 h de capacidad de temporización y visualización de 25,5 dígitos, H mm
Especificaciones
Especificaciones
24 h
Digital
2
Blanco
14,2 cm
9,7 cm
2 cm
Sonoro
Temporizador dual de grandes dígitos y reloj en uno Lab Alert™
AAA
5,6 in
3,8 in
0,8 in