Learn More
Liebherr™ Congelador horizontal de baja temperatura MediLine
Utilice estos congeladores para almacenamiento general de laboratorio de muestras sensibles a la temperatura. Los congeladores horizontales de baja temperatura Liebherr™ MediLine incluyen recipientes con interior revestido de blanco y aluminio.
Marca:  Liebherr™ LGT 2325
Detalles adicionales : Peso : 58.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12602685
  • 1793.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Lab Chest Freezer -45°C, reach-in, 1-section.
  • Temperature range -10 / -45°C, white exterior and exterior, static refrigeration.
  • Climate class 4, refrigerant R 290.
  • Digital controller with 0,1°C resolution, password keypad lock, RS 485 interface and volt-free alarm contact
  • Alarm log of last 3 events with min/max temperatures, duration etc,
  • Skin condenser for reliability and low-maintenance
  • One-piece lid with lock
  • StopFrost system to reduce frosting and therefore greatly reduce the frequency of defrosting
  • Access port for external temperature probe
Especificaciones
Especificaciones
215 L
RS 485
76 cm
74 cm
91.9 Al x 113.20 An x 76 Pr cm
De 220 a 240 V
824 kWh/a
0
300 W
LED internal light
No
Indicador digital de temperatura
63 cm
De 120 a 120 mm
R290
Digital
Gradient 4.7°C
Chest freezer
SmartCoolingHub
Blanco
Congelador horizontal
215 l
White-coated steel
–De 10 a – 45 °C
De 220 a 240 V, 50 Hz, 300 Hz
White-coated steel
58 kg
Compartimento de congelador de refrigeración estática
2.0 A
41 cm
91.5 cm
50 Hz
LGT2325
68 kg
0.1 °C
88.9 cm
Manual para compartimento de congelador
113.8 cm