Learn More
L-Tirosina terc-butil éster, 99 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228950
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
16874-12-7
C13H19NO3
237.30
MFCD00042644
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
l-tyrosine tert-butyl ester, h-tyr-otbu, tert-butyl l-tyrosinate, l-tyrosine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, h-tyr-obut, tyrosine, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester, l-tyrosine tert.butyl ester, pubchem7068
6950582
terc-butil (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
16874-12-7
C13H19NO3
237.30
MFCD00042644
DIGHFXIWRPMGSA-LDGXTIHJNA-N
l-tyrosine tert-butyl ester, h-tyr-otbu, tert-butyl l-tyrosinate, l-tyrosine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, h-tyr-obut, tyrosine, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid tert-butyl ester, l-tyrosine tert.butyl ester, pubchem7068
6950582
terc-butil (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoato
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine tert-butyl ester
Punto de fusión 142.5°C to 143.8°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 25
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.3
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Tyrosine tert-butyl ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.