Learn More
Clorhidrato de L-triptófano bencil éster, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El clorhidrato de L-triptófano bencil éster es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml en MeOH).
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
El clorhidrato de L-triptófano bencil éster es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y agroquímicos, y como colorante.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml en MeOH).
Notas
Sensible al calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan benzyl ester hydrochloride |
Color | Blanco |
Información de solubilidad | Soluble in methanol (50mg/mL in MeOH). |
Nombre IUPAC | benzyl 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloridyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.81 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Polvo |