Learn More
L-Tryptophan, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Tryptophan |
Punto de fusión | 280°C to 285°C |
Notas del porcentaje del ensayo | Base seca |
Beilstein | 86197 |
Envase | Frasco de plástico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.23 |
Porcentaje de pureza | 98.5 to 101.5% |
Cantidad | 100 g |
Forma física | Polvo cristalino |