Learn More
L-Threonine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 138935000
Detalles adicionales : CAS : 72-19-5 Peso : 0.55000kg
Cantidad. 500g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10398743
  • 478.80€ / 500 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
72-19-5
119.12
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
6288
(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
C4H9NO3
MFCD00064270
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CHEBI:16857
CC(C(C(=O)O)N)O
Especificaciones
L-Threonine
(2.5% aq. soln.) clear, colorless
98%
C4H9NO3
Authentic
0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
(2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
6288
119.12
Crystalline Powder
300ppm max.
0.1 % max.
Yellow
500g
72-19-5
200ppm max.
10ppm max.
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
MFCD00064270
15, 9534
Glass bottle
CC(C(C(=O)O)N)O
119.12
CHEBI:16857
− 28.30
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
98%
−28.30 (20.00°C c=6,H2O)
255.0°C
Videos
SDS Documentos