Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-treonina, 98 %
Catalog Number p-3734537
14.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72-19-5
C4H9NO3
119.12
MFCD00064270
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
6288
CHEBI:16857
CC(O)C(N)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
72-19-5
C4H9NO3
119.12
MFCD00064270
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
6288
CHEBI:16857
CC(O)C(N)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Threonine
Punto de fusión 255.0°C
Color Amarillo
Cloruro 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Pérdida por secado 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Índice Merck 15, 9534
Envase Frasco de vidrio
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Nombre IUPAC Ácido (2S,3R)-2-amino-3-hidroxibutanoico
Rotación específica − 28.30
Sulfato 300ppm max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
Ceniza sulfatada 0.1 % max.
Condición de rotación específica −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Cantidad 5 g
Forma física Polvo cristalino