Learn More
Sal de diamonio de ácido L-(+)-tartárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194817
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250g
1kg
Envase:
Frasco de vidrio
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
3164-29-2
C4H12N2O6
184.15
MFCD00013073
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
13652278
CHEBI:63075
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Nombre de nota 0.99
Color Blanco
Densidad 1.6000g/mL
pH De 6,0 a 7,0 (sol. al 5 %)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2NH4]2
Cantidad 5 g
Índice Merck 09, 591
Condición de rotación específica +32,40 (20,00 °C c=1,84,H2O)
Rotación específica De +31,4° a +33,4° (20 °C, 589 nm) (c=1,84, H2O)
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid diamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Materia insoluble 0,005% máx.
Forma física Crystals