Learn More
L(-)-Sorbosa, 98 %
Catalog Number p-193116
147.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-79-6
MFCD00151097
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
6904
CHEBI:13172
(3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-79-6
MFCD00151097
BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
l---sorbose, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
6904
CHEBI:13172
(3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-pentahidroxihexan-2-ona
C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-Sorbose
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 158°C to 160°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,8852
Condición de rotación específica - 43.00 (20.00°C c=5,H2O,23 C)
Rotación específica -43
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: almost insoluble in alcohol,slightly soluble in ethanol,ethylether,methanol
Peso molecular (g/mol) 180.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales y trozos