Learn More
Descrizione
L-serine is used in the study of influence of pulsed applications of serine on polyglucose synthesis by Fusobacterium nucleatum cultures. Supplementation of minimal media with serine has been shown to restore growth in Escherichia coli that lack the PII and GlnK genes.
Specifica
Specifica
| CAS | 56-45-1 |
| Melting Point | 222°C (decomposition)(literature) |
| Molecular Formula | C3H7NO3 |
| Quantity | 1 kg |
| Synonym | l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
| Solubility Information | Soluble in water (50mg/mL); insoluble in alcohol and ether. |
| InChI Key | MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N |
| Optical Rotation | 10–20° (c=10, 2N HCl) |
| SMILES | C(C(C(=O)O)N)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.