Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082085
27.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5680-80-8
C4H10ClNO3
155.578
MFCD00063680
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
2723730
Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
COC(=O)C(CO)N.Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5680-80-8
C4H10ClNO3
155.578
MFCD00063680
NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hcl
2723730
Metil (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoato;clorhidrato
COC(=O)C(CO)N.Cl
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-serina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como materia prima en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Serine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Rotación óptica +5° (c=2 in methanol)
Sensibilidad Hygroscopic