Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-serina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster metílico de L-serina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como materia prima en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
El clorhidrato de éster metílico de L-serina es una importante materia prima e intermediario que se utilizan en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como materia prima en la síntesis de péptidos.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml) y metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Serine methyl ester hydrochloride |
Punto de fusión | 155°C (decomposition) |
Beilstein | 3559591 |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml),and methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 25 g |
Rotación óptica | +5° (c=2 in methanol) |
Sensibilidad | Hygroscopic |