Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-serina, 99 %
Catalog Number p-7081277
29.80 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-45-1
C3H7NO3
105.093
MFCD00064224
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
5951
CHEBI:17115
Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
C(C(C(=O)O)N)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
56-45-1
C3H7NO3
105.093
MFCD00064224
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
5951
CHEBI:17115
Ácido (2S)-2-amino-3-hidroxipropanoico
C(C(C(=O)O)N)O
L-serine is used as a dietary supplement to improve health under certain conditions of malnutrition or physical stress, as a cosmetic incredient, as ingredients for cell culture media. It is used as a precursor to several amino acids, including glycine, cysteine and other metabolites such as sphingolipids and folate. It is used in bio-synthesis of purines and pyrimidines. It plays a vital role in catalytic function of enzymes. Further, L-serine and its metabolic products are essential for cell proliferation and specific functions of the central nervous system. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-serina se utiliza como suplemento dietético para mejorar la salud en ciertas condiciones de desnutrición o estrés físico, como un ingrediente cosmético y como ingrediente para medios de cultivo celular. Se utiliza como precursor de varios aminoácidos, incluyendo glicina, cisteína y otros metabolitos como esfingolípidos y folato. Se utiliza en la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Desempeña un papel vital en la función catalítica de las enzimas. Además, la L-serina y sus productos metabólicos son esenciales para la proliferación celular y las funciones específicas del sistema nervioso central.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Serine
Punto de fusión 214°C to 224°C (decomposition)
Beilstein 1721404
Índice Merck 14,8460
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 25 g
Rotación óptica +15° (c=9 in 1N HCl)