Learn More
Clorhidrato de L-serinamida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7056319
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hidroxipropanamida; clorhidrato
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
65414-74-6
C3H9ClN2O2
140.567
MFCD00067560
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
16212403
(2S)-2-amino-3-hidroxipropanamida; clorhidrato
C(C(C(=O)N)N)O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Serinamide hydrochloride
Punto de fusión 185°C to 188°C
Color Blanco
Beilstein 3911773
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo