Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-prolina, 99+ %
Catalog Number p-3734525
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
147-85-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00064318
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
145742
CHEBI:17203
OC(=O)C1CCCN1
147-85-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00064318
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYNA-N
l-proline, proline, l---proline, s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2-pyrrolidinecarboxylic acid, --proline, --s-proline, 2s-pyrrolidine-2-carboxylic acid, prolinum, h-pro-oh
145742
CHEBI:17203
OC(=O)C1CCCN1
La L-prolina, n.º de CAS 147-85-3, (sinónimo:(S)-pirrolidina-2-ácido carboxílico) es un aminoácido no esencial y un bloque de construcción de proteínas que tiene aplicaciones como actuar como catalizador en reacciones químicas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La L-prolina es un aminoácido que se encuentra como un componente de varias proteínas.
Aplicación
• La L-prolina se utiliza como catalizador asimétrico en síntesis orgánica y ciclización aldólica asimétrica
• También se utiliza junto con ninhidrina en cromatografía
• Está implicada en la adición de Michael de dimetil malonato a aldehídos alfa-beta-no saturados
• Se utiliza en aplicaciones farmacéuticas y biotecnológicas debido a su propiedad osmoprotactante
• Es precursor de la hidroxiprolina en el collage y participa en el funcionamiento adecuado de las articulaciones y los tendones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L(-)-Proline
Amonio 200ppm max.
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Color Blanco
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Beilstein 22, 2
Fieser 06,492; 08,421; 09,393; 10,331; 11,446; 13,292
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Índice Merck 15, 7895
Otros aminoácidos 0.5% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Nombre IUPAC Ácido (2S)-pirrolidina-2-carboxílico
Rotación específica -84.5° to -86.8° (20°C, 589nm) (c=4, H2O)
Sulfato 200ppm max.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Transmitancia 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Porcentaje de pureza 99.0 to 101.0%
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Densidad 1.3500g/mL
Condición de rotación específica − 85.50 (20.00°C c=4,H2O)
Cantidad 5 g
Forma física Cristales o polvo de cristalina