Learn More
L-prolinamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757513
30.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7531-52-4
C5H11N2O
115.16
MFCD00005253
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
111306
CHEBI:21374
(2S)-pirrolidina-2-carboxamida
NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7531-52-4
C5H11N2O
115.16
MFCD00005253
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
111306
CHEBI:21374
(2S)-pirrolidina-2-carboxamida
NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Prolinamide
Punto de fusión 97.0°C to 102.0°C
Color Color paja a blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Impureza individual 97.5% min. (TLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 106.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Condición de rotación específica −106° (20°C c=2,EtOH)
Cantidad 1 g
Forma física Polvo o gránulos