Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-fenilalanina, 98,5+ %
Catalog Number p-3734511
29.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63-91-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00064227
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
6140
CHEBI:17295
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63-91-2
C9H11NO2
165.19
MFCD00064227
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
l-phenylalanine, phenylalanine, s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, 3-phenyl-l-alanine, s-phenylalanine, 3-phenylalanine, 2s-2-amino-3-phenylpropanoic acid, s-2-amino-3-phenylpropionic acid, beta-phenyl-l-alanine, h-phe-oh
6140
CHEBI:17295
NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Phenylalanine
Punto de fusión 270.0°C to 275.0°C
pH 5.4 to 6.0 (1% aq. soln.)
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 20ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Plomo (Pb) 10ppm max.
Pérdida por secado 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubility in water: 27g/L (20°C). Other solubilities: very slightly soluble in methanol, ethanol
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-fenilpropanoico
Rotación específica − 34.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Ceniza sulfatada 0.1% max.
Condición de rotación específica − 34.10 (20.00°C c=2,water,dry basis)
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales