Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, + 98 %
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
L-Methionine iserves as a chelating agent for heavy metals, as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It acts as a feed additive, vegetable oil enrichment and as a single cell protein. In addition to this, it is used as a hepatoprotectant and also acts as a lipotropic agent and prevents excess fat buildup in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-metionina se utiliza como un aminoácido esencial para el desarrollo humano y actúa terapeuticamente como un antídoto para la intoxicación con acetaminofén. Sirve como agente quelante para los metales pesados, como agente aromatizante y suplemento nutricional para los alimentos. Actúa como aditivo alimentario, para el enriquecimiento de aceite vegetal y como proteína celular individual. Además de esto, se utiliza como hepatoprotector y también actúa como agente lipotrópico y previene la acumulación excesiva de grasa en el hígado.
Solubilidad
Soluble en agua e hidrocloruro. Ligeramente soluble en ácido acético. Insoluble en etanol, benceno, acetona y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La L-metionina se utiliza como un aminoácido esencial para el desarrollo humano y actúa terapeuticamente como un antídoto para la intoxicación con acetaminofén. Sirve como agente quelante para los metales pesados, como agente aromatizante y suplemento nutricional para los alimentos. Actúa como aditivo alimentario, para el enriquecimiento de aceite vegetal y como proteína celular individual. Además de esto, se utiliza como hepatoprotector y también actúa como agente lipotrópico y previene la acumulación excesiva de grasa en el hígado.
Solubilidad
Soluble en agua e hidrocloruro. Ligeramente soluble en ácido acético. Insoluble en etanol, benceno, acetona y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Methionine |
Punto de fusión | ∼280°C (decomposition) |
Beilstein | 1722294 |
Índice Merck | 14,5975 |
Información de solubilidad | Soluble in water and hydrochloride. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in ethanol,benzene,acetone and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.21 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Cantidad | 100 g |
Rotación óptica | +23° (c=2 in 2N HCl) |