Learn More
Clorhidrato de L-metioninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813522
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
16120-92-6
C5H13ClN2OS
184.68
MFCD00039084
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
18531008
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
16120-92-6
C5H13ClN2OS
184.68
MFCD00039084
PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
18531008
Cl.CSCCC(N)C(N)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material L-Methioninamide hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanamida; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.69
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Methioninamide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.