Learn More
L-Mentol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en 100 % de etanol, metanol (100 mg/ml), éter y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. incompatible con agentes oxidantes fuertes, fenoles, permanganato de potasio, trióxido de cromo, hidrato de cloral, timol, pirogalol, resorcinol, alcanfor, hidrato de butilcloral, betanaftol, exalgina.
Soluble en 100 % de etanol, metanol (100 mg/ml), éter y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. incompatible con agentes oxidantes fuertes, fenoles, permanganato de potasio, trióxido de cromo, hidrato de cloral, timol, pirogalol, resorcinol, alcanfor, hidrato de butilcloral, betanaftol, exalgina.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Menthol |
Punto de fusión | 42°C to 45°C |
Densidad | 0.89 |
Punto de ebullición | 212°C to 216°C |
Temperatura de inflamación | 93°C (199°F) |
Cantidad | 1000 g |
Beilstein | 1902293 |
Índice Merck | 14,5837 |
Información de solubilidad | Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water. |
Rotación óptica | −50° (c=10 in ethanol) |