missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-malic acid, 99%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
1kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | L-Malic acid |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.1 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Cantidad | 1kg |
Forma física | Polvo |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'